1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12054-1G
APOSOR12054-1GEA 284 EUR
APOSOR12054-1G
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₅H₂₄N₂O₅
MW: 312,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973994
Núm. CAS: 937601-51-9