N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
OR12057-1G OR12057-5G
APOSOR12057-1GEA 58 EUR
APOSOR12057-1G APOSOR12057-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Formula: C₁₀H₁₂Cl₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689727
Núm. CAS: 937601-77-9