N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
OR12061-1G OR12061-5G
APOSOR12061-1GEA 58 EUR
APOSOR12061-1G APOSOR12061-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02671069
Núm. CAS: 65536-40-5