5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydrazinylpyridine
OR12065-10G OR12065-1G OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA 108 EUR
APOSOR12065-10G APOSOR12065-1G APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Pto. de fusión: 127…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07786313
Núm. CAS: 27032-63-9