2-Cloro-4-metilpirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 21.9 EUR
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Cloro-4-metilpirimidina
2-Cloro-4-metilpirimidina
Formula: C₅H₅ClN₂
Pto. Ebullición: 93…94 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 45…53 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00054434
Núm. CAS: 13036-57-2