2-Amino-5-metiltiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metiltiazol-2-ilamina
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 24.8 EUR
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-metiltiazol
2-Amino-5-metiltiazol
Formula: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Pto. de fusión: 93…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078317
Núm. CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III