6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
OR12070-10G OR12070-1G OR12070-5G
APOSOR12070-10GEA 1350 EUR
APOSOR12070-10G APOSOR12070-1G APOSOR12070-5G
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Formula: C₁₀H₇Br₂NO
MW: 316,99 g/mol
Pto. de fusión: 252 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03617848
Núm. CAS: 59869-01-1