6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Proveedor: Apollo Scientific
OR12071-10G OR12071-1G OR12071-5G
APOSOR12071-10GEA 894 EUR
APOSOR12071-10G APOSOR12071-1G APOSOR12071-5G
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formula: C₈H₅Cl₂N₃O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689792
Núm. CAS: 177944-61-5