6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR12075-1G
APOSOR12075-1GEA 180 EUR
APOSOR12075-1G
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₄H₇Cl₂N₃O₃S
MW: 368,2 g/mol
Pto. de fusión: 282…284 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689701
Núm. CAS: 937601-65-5