1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 336 EUR
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₉H₈Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689734
Núm. CAS: 52420-29-8