1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR12080-10G OR12080-1G OR12080-5G
APOSOR12080-10GEA 596 EUR
APOSOR12080-10G APOSOR12080-1G APOSOR12080-5G
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Pto. de fusión: 262…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689712
Núm. CAS: 177944-77-3