2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12083-1G OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA 0 EUR
APOSOR12083-1G APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formula: C₈H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689753
Núm. CAS: 60138-76-3