6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 145 EUR
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272099
Núm. CAS: 154924-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III