Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12086-1G OR12086-5G
APOSOR12086-1GEA 219 EUR
APOSOR12086-1G APOSOR12086-5G
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formula: C₇H₇IN₂O₄
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689740
Núm. CAS: 1027819-68-6