Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12094-1G
APOSOR12094-1GEA 102 EUR
APOSOR12094-1G
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Formula: C₁₆H₂₁NO₂
MW: 259,35 g/mol
Pto. Ebullición: 120…123 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437068
Núm. CAS: 40110-55-2