Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR1210-25G OR1210-100G OR1210-500G
APOSOR1210-25GEA 23.2 EUR
APOSOR1210-25G APOSOR1210-100G APOSOR1210-500G
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158.1800 g/mol
Pto. de fusión: 171…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00622441
Núm. CAS: 118452-04-3