3-Hydroxyisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
OR12100-1G
OR12100-25G
APOSOR12100-1GEA
21.9
EUR
APOSOR12100-1G
APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinic acid
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formula:
C₆H₅NO₃ MW: 139,11 g/mol Pto. de fusión: 315…319 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234165 Núm. CAS: 10128-71-9 |