3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodo-7-azaindole
OR12105-1G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12105-1G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅IN₂
MW: 244,035 g/mol
Pto. de fusión: 190…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659023
Núm. CAS: 23616-57-1