4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzamide
OR12107-5G
APOSOR12107-5GEA 806 EUR
APOSOR12107-5G
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formula: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221,3 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06662541
Núm. CAS: 208188-23-2