1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR12110-1G OR12110-5G
APOSOR12110-1GEA 0 EUR
APOSOR12110-1G APOSOR12110-5G
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01720969
Núm. CAS: 62868-39-7