Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-Methyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Methyl 2-[(dimethylamino)methylene]acetoacetate
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 551 EUR
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,2 g/mol
Pto. de fusión: 66…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689663
Núm. CAS: 203186-56-5