2-(Methylamino)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12119-1G
APOSOR12119-1GEA 52.2 EUR
APOSOR12119-1G
2-(Methylamino)nicotinonitrile
2-(Methylamino)nicotinonitrile
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,1506 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689752
Núm. CAS: 52583-87-6