6-(Methylamino)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12120-1G OR12120-250MG
APOSOR12120-1GEA 48 EUR
APOSOR12120-1G APOSOR12120-250MG
6-(Methylamino)nicotinonitrile
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689756
Núm. CAS: 261715-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III