6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
Proveedor: Apollo Scientific
OR12122-10G OR12122-1G OR12122-5G
APOSOR12122-10GEA 894 EUR
APOSOR12122-10G APOSOR12122-1G APOSOR12122-5G
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
Formula: C₉H₈N₂O₃
Pto. de fusión: 240…242 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689791
Núm. CAS: 937602-17-0