Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12127-1G OR12127-5G
APOSOR12127-1GEA 36.4 EUR
APOSOR12127-1G APOSOR12127-5G
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,11 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01877551
Núm. CAS: 56850-91-0