Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12128-10G OR12128-1G OR12128-5G
APOSOR12128-10GEA 178 EUR
APOSOR12128-10G APOSOR12128-1G APOSOR12128-5G
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,11 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/0,038mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204041
Núm. CAS: 59516-96-0