5-(Clorometil)uracilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Clorometil)uracilo
5-(Clorometil)uracilo
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00218445
Núm. CAS: 3590-48-5