6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12141-1G OR12141-250MG
APOSOR12141-1GEA 111 EUR
APOSOR12141-1G APOSOR12141-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 215…217 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03305372
Núm. CAS: 81115-45-9