Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR12143-10G OR12143-1G OR12143-5G
APOSOR12143-10GEA 654 EUR
APOSOR12143-10G APOSOR12143-1G APOSOR12143-5G
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂S
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04125151
Núm. CAS: 166392-24-1