4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR12144-1G
OR12144-500MG
OR12144-5G
APOSOR12144-1GEA
82.8
EUR
APOSOR12144-1G
APOSOR12144-500MG
APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula:
C₇H₈N₂O₂S MW: 184.22 g/mol Pto. de fusión: 169…171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02187391 Núm. CAS: 98276-75-6 |