6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12145-1G OR12145-5G
APOSOR12145-1GEA 0 EUR
APOSOR12145-1G APOSOR12145-5G
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1601 g/mol
Pto. de fusión: 227…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03305368
Núm. CAS: 81115-43-7