8-Methyl-4-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-8-methylquinoline, 8-Methylquinolin-4-ol
OR12150-1G OR12150-5G
APOSOR12150-1GEA 27.7 EUR
APOSOR12150-1G APOSOR12150-5G
8-Methyl-4-quinolinol
8-Methyl-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272344
Núm. CAS: 23432-44-2