4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12158-1G OR12158-500MG
APOSOR12158-1GEA 69.6 EUR
APOSOR12158-1G APOSOR12158-500MG
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₀H₉N₃O
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689735
Núm. CAS: 144655-81-2