4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12160-1G OR12160-500MG
APOSOR12160-1GEA 0 EUR
APOSOR12160-1G APOSOR12160-500MG
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₈H₈N₄
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03617434
Núm. CAS: 493038-87-2