1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR12169-5G OR12169-10G OR12169-1G
APOSOR12169-5GEA 0 EUR
APOSOR12169-5G APOSOR12169-10G APOSOR12169-1G
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₂₃H₂₇NO₃
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027174
Núm. CAS: 952182-64-8