2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 58 EUR
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formula: C₈H₉ClN₂O₂
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00705185
Núm. CAS: 2381-75-1