4,6-Dichloronicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR12186-1G
OR12186-5G
OR12186-10G
APOSOR12186-1GEA
21.9
EUR
APOSOR12186-1G
APOSOR12186-5G
APOSOR12186-10G
4,6-Dichloronicotinic acid 98%
4,6-Dichloronicotinic acid
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Pto. de fusión: 152…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234146 Núm. CAS: 73027-79-9 |