N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR12196-1G OR12196-5G
APOSOR12196-1GEA 270 EUR
APOSOR12196-1G APOSOR12196-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₂INO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027185
Núm. CAS: 952182-65-9