N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
OR12197-1G OR12197-500MG
APOSOR12197-1GEA 538 EUR
APOSOR12197-1G APOSOR12197-500MG
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Formula: C₈H₈N₄S
Pto. de fusión: 203…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03102719
Núm. CAS: 381211-75-2