4-Bromo-1-metilimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1221-1G OR1221-10G OR1221-5G
APOSOR1221-1GEA 69.6 EUR
APOSOR1221-1G APOSOR1221-10G APOSOR1221-5G
4-Bromo-1-metilimidazol 98%
4-Bromo-1-metilimidazol
Formula: C₄H₅BrN₂
Pto. Ebullición: 91…93 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320501
Núm. CAS: 25676-75-9