4-Bromo-1,2-dimetilimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1,2-dimetil-1H-imidazol
OR1222-1G OR1222-5G
APOSOR1222-1GEA 111 EUR
APOSOR1222-1G APOSOR1222-5G
4-Bromo-1,2-dimetilimidazol
4-Bromo-1,2-dimetilimidazol
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03 g/mol
Pto. de fusión: 40…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659901
Núm. CAS: 850429-59-3