[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
OR12222-1G OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA 102 EUR
APOSOR12222-1G APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formula: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419807
Núm. CAS: 612511-81-6
UN: 2735
ADR: 8,III