[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12234-1G OR12234-250MG
APOSOR12234-1GEA 531 EUR
APOSOR12234-1G APOSOR12234-250MG
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine
Formula: C₈H₁₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09065027
Núm. CAS: 176445-80-0
UN: 2735
ADR: 8,III