1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 174 EUR
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₈ClNO₃S
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691362
Núm. CAS: 166883-20-1
UN: 3261
ADR: 8,III