3-Isoquinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1224-5G OR1224-100G OR1224-25G
APOSOR1224-5GEA 139 EUR
APOSOR1224-5G APOSOR1224-100G APOSOR1224-25G
3-Isoquinolinol
3-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Pto. de fusión: 195…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075524
Núm. CAS: 7651-81-2