4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR12258-1G OR12258-5G
APOSOR12258-1GEA 0 EUR
APOSOR12258-1G APOSOR12258-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Pto. de fusión: 125…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03407387
Núm. CAS: 916766-82-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III