4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
OR12260-1G OR12260-5G OR12260-10G
APOSOR12260-1GEA 42.2 EUR
APOSOR12260-1G APOSOR12260-5G APOSOR12260-10G
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,2144 g/mol
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797788
Núm. CAS: 74852-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III