ω-Bromo-2,4-dicloroacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2',4'-dicloroacetofenona, α-Bromo-2,4-dicloroacetofenona, 2-Bromo-1-(2,4-diclorofenil)etan-1-ona
OR12270-5G OR12270-100G OR12270-25G
APOSOR12270-5GEA 49.3 EUR
APOSOR12270-5G APOSOR12270-100G APOSOR12270-25G
ω-Bromo-2,4-dicloroacetofenona 95%
ω-Bromo-2,4-dicloroacetofenona
Formula: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267.94 g/mol
Pto. de fusión: 25…29 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053005
Núm. CAS: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN: 1759
ADR: 8 III