2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12278-1G OR12278-5G
APOSOR12278-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12278-1G APOSOR12278-5G
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126945
Núm. CAS: 38557-72-1