4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12279-1G OR12279-5G OR12279-10G
APOSOR12279-1GEA 197 EUR
APOSOR12279-1G APOSOR12279-5G APOSOR12279-10G
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula: C₅H₄INO
Pto. de fusión: 186…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702419
Núm. CAS: 858839-90-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III